Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 37 to 45°, c = 0.1 in chloroform
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=CC=C(C(N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1CCC3=CC=C(O)C=C3
InChI
1S/C29H34N2O4/c1-29(2,3)35-28(34)26(18-12-20-7-5-4-6-8-20)31-27(33)23-14-17-25(30)22(19-23)13-9-21-10-15-24(32)16-11-21/h4-8,10-11,14-17,19,26,32H,9,12-13,18,30H2,1-3H3,(H,31,33)/t26-/m0/s1
InChI key
OACODUCFPHHCIH-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC and titration), powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC and titration) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white | color - | color - |
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?