Fortfahren mit
SML1656
CBR-5884
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[(2-Furanylcarbonyl)amino]-3-methyl-4-thiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
€ 90,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
paste
€ 90,10
Listenpreis€ 106,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
paste
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OCC)=O)SC(NC(C2=CC=CO2)=O)=C1SC#N
InChI
1S/C14H12N2O4S2/c1-3-19-14(18)11-8(2)10(21-7-15)13(22-11)16-12(17)9-5-4-6-20-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
QBVIRPJBDIZKBC-UHFFFAOYSA-N
Application
CBR-5884 has been used as a 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) inhibitor to explore the role of PHGDH in Müller cells from different retinal regions[1] and also used in trypan blue exclusion assay to determine the number of viable MYCN cells.[2]
Biochem/physiol Actions
CBR-5884 is a cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that inhibits proliferation of melanoma and breast cancer lines. CBR-5884 inhibits de novo serine synthesis in in cancer cells.
CBR-5884 is a cell penetrant, potent and selective noncompetitive inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2533SML2546SML0424
form
paste
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)