Fortfahren mit
SML0424
ST247
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[[4-(Hexylamino)-2-methoxyphenyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)OC)c(OC)c1
InChI
1S/C19H26N2O5S2/c1-4-5-6-7-11-20-14-8-9-15(16(13-14)25-2)21-28(23,24)17-10-12-27-18(17)19(22)26-3/h8-10,12-13,20-21H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
MRWCGEOYGFZZCJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ST247 is a PPAR β/δ inverse agonist.
ST247 is a PPAR β/δ selective inverse agonist. The compound is based on the structure of GSK0660, and is 10-fold more potent in blocking the transcription of endogenous target genes: ST247 IC50 = 19 nm vs. GSK0660 IC50 = 210 nM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0510SML1726SML2935
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to purple
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)