Fortfahren mit
SML1637
Hexaminolevulinate hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Aminolevulinic acid hexyl ester HAL hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride, HAL, Hexvix, Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride, P 1206, n-Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
€ 356,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCOC(CCC(CN)=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H21NO3.ClH/c1-2-3-4-5-8-15-11(14)7-6-10(13)9-12;/h2-9,12H2,1H3;1H
InChI key
LZYXPFZBAZTOCH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexaminolevulinate (HAL) hydrochloride is a hexyl ester of 5-Aminolevulinic acid (ALA), a precursor to porphyrins including the photosensitizer protoporphyrin IX (PPIX). Hexaminolevulinate is more lipophilic than ALA, and is 50–100 times more efficient than ALA at inducing PpIX, which accumulates preferentially in neoplastic cells. Hexaminolevulinate administration followed by light activation has been used for fluorescence cystoscopy to enhance detection of bladder cancer, in particular carcinoma in situ (CIS). Hexaminolevulinate is also being studied for use in cancer photodynamic therapy. Hexaminolevulinate followed by irradiation produced DNA oxidative damage and apoptosis.
Hexaminolevulinate is a hexyl ester of 5-Aminolevulinic acid; imaging agen for fluorescence cyctoscopy; photosensitizer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0657C1240H9523
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
solubility
H2O: 17 mg/mL, 0.1 M HCl: 22 mg/mL, ethanol: 5.3 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)