Fortfahren mit
SML1542
Sitamaquine tosylate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methoxy-8-(6-diethylaminohexylamine)-4-methylquinoline tosylate, N-[6-(Diethylamino)hexyl]-6-methoxy-4-methylquinolin-8-amine tosylate, N1,N1-Diethyl-N6-(6-methoxy-4-methyl-8-quinolinyl)-1,6-hexanediamine tosylate, NSC 2452, WR-6026
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
€ 100,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 385,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H33N3O · C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 100,30
Listenpreis€ 118,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C=C(OC)C=C2NCCCCCCN(CC)CC)C2=NC=C1.CC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3
InChI
1S/C21H33N3O.C7H8O3S/c1-5-24(6-2)14-10-8-7-9-12-22-20-16-18(25-4)15-19-17(3)11-13-23-21(19)20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h11,13,15-16,22H,5-10,12,14H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
LOBPWLFCZDGYKW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sitamaquine is an orally active 8-aminoquinoline analog that exhibit antiplasmodial and antileishmanial activities.
Sitamaquine is an orally active 8-aminoquinoline analog that exhibit antiplasmodial and antileishmanial activities. Sitamaquine accumulates in Leishmania parasites. Sitamaquine potently inhibits respiratory chain complex II (succinate dehydrogenase), which leads to an apoptosis-like death of Leishmania parasites.
Sitamaquine is also known as WR-6026. It is used in the treatment of visceral leishmaniasis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2656SML2496J3955
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)