Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1ccc(OCc2ccccc2C(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)cc1
InChI
1S/C26H25N3O2.ClH/c1-3-18-8-11-21(12-9-18)31-16-19-6-4-5-7-22(19)26(30)29-20-10-13-25-23(15-20)24(27)14-17(2)28-25;/h4-15H,3,16H2,1-2H3,(H2,27,28)(H,29,30);1H
InChI key
NQLIYKXNAXKMBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JTC-801 is a nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor antagonist.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?