Fortfahren mit
SML2656
TSQ
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methoxy-8-p-toluenesulfonamido-quinoline, N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
€ 160,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 57,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=C3C(C=CC=N3)=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
InChI key
HKRNYOZJJMFDBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Zn+ selective probe in the presence of Mg+ and Ca+.
Biochem/physiol Actions
TSQ (6-methoxy-8-p-toluenesulfonamido-quinoline) is a cell penetrant and specific fluorescent zinc sensor that preferentially accumulates in islet cells in a zinc content dependent manner. TSQ is commonly used to assess isolated islet purity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1542SML1310SML1863
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)