Fortfahren mit
SML1519
Macelignan
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Anwulignan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,10
€ 73,18
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 73,18
Listenpreis€ 86,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-13(8-15-4-6-17(21)19(10-15)22-3)14(2)9-16-5-7-18-20(11-16)24-12-23-18/h4-7,10-11,13-14,21H,8-9,12H2,1-3H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
QDDILOVMGWUNGD-UONOGXRCSA-N
General description
Macelignan is a naturally occurring compound that has scavenging effects on free-radicals and inhibits prostaglandin. It also exhibits antioxidant and anti-inflammatory effects.[1]
Biochem/physiol Actions
Macelignan is a neuroprotective lingan isolated from nutmeg (Myristica fragrans) that protects dopaminergic neurons from inflammatory degeneration. Apparently, the neuroprotective effect of macelignan is mediated by PPARγ activation and arginase-1 expression. Macelignan inhibits LPS induced production of NO as well and inflammatory cytokines including TNF and IL- 1β in primary cultures of microglia.
Macelignan is a neuroprotective lingan isolated from nutmeg.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83522A2731SML1766
Macelignan phyproof® Reference Substance
PHL83522
Macelignan
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to light brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Macelignan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)