Fortfahren mit
SML1514
SirReal2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4,6-Dimethyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-N-(5-naphthalen-1-ylmethyl-thiazol-2-yl)-acetamide, SirReal 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 368,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 368,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NC(SCC(NC2=NC=C(S2)CC3=CC=CC4=C3C=CC=C4)=O)=NC(C)=C1
InChI
1S/C22H20N4OS2/c1-14-10-15(2)25-22(24-14)28-13-20(27)26-21-23-12-18(29-21)11-17-8-5-7-16-6-3-4-9-19(16)17/h3-10,12H,11,13H2,1-2H3,(H,23,26,27)
InChI key
MENNDDDTIIZDDN-UHFFFAOYSA-N
Application
Sirtuin-rearranging ligand 2 (SirReal2) has been used as a positive control to evaluate in vivo sirtuin 2 (SIRT2) inhibition by RK-9123016 and NPD11033.
Biochem/physiol Actions
SirReal2 is a potent and selective inhibitor of Sirt2, an NAD-dependent lysine deacetylase that has been implicated in the pathogenesis of cancer, inflammation, and neurodegeneration. SirReal2 has an IC50 value of 140 nM and is >1000-fold selective for Sirt2 over Sirt1 and Sirt3. SirReal2 is believed to act through a ligand-induced structural rearrangement of the active site, binding at an adjacent pocket to lock Sirt2 in an open conformation. SirReal2 caused to tubulin hyperacetylation in HeLa cells and destabilization of the checkpoint protein BubR1, consistent with Sirt2 inhibition.
SirReal2 is a potent and selective inhibitor of Sirt2.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)