Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 107,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 433,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +165 to +185°, c = 1 in dichloromethane
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
InChI key
OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to tan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ulipristal acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?