Fortfahren mit
SML0550
Nestorone
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
17-(Acetyloxy)-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione acetate, Elcometrine, Nestoron, ST-1435, ST1435
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,10
€ 76,58
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 76,58
Listenpreis€ 90,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@]1(C(C)=O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-21-20-7-5-16-12-17(26)6-8-18(16)19(20)9-10-22(21,4)23(13,14(2)24)27-15(3)25/h12,18-21H,1,5-11H2,2-4H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
CKFBRGLGTWAVLG-GOMYTPFNSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Nestorone is a potent progesterone receptor agonist with no androgenic, estrogenic, or glucocorticoid-like activities.
Nestorone is a potent progesterone receptor agonist with no androgenic, estrogenic, or glucocorticoid-like activities. Nestorone has been used as a female contraceptive, and recent studies inidicate that it may be useful as a male contraceptive as well. It has also been shown to have neurogenic and neuroprotective activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1469SML1468M4074
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)