Fortfahren mit
SML1460
SAMS Peptide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
HMRSAMSGLHLVKRR trifluoroacetate salt, His-Met-Arg-Ser-Ala-Met-Ser-Gly-Leu-His-Leu-Val-Lys-Arg-Arg-OH trifluoroacetate salt, L-Histidyl-L-methionyl-L-arginyl-L-seryl-L-alanyl-L-methionyl-L-seryl-glycyl-L-leucyl-L-histidyl-L-leucyl-L-valyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginine trifluoroacetate salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C74H131N29O18S2 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1779.15 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2nc[nH]c2)CCSC)CCCNC(=N)N)CO)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1nc[nH]c1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(
InChI
1S/C74H131N29O18S2/c1-38(2)27-51(66(115)100-53(30-43-32-84-37-90-43)67(116)99-52(28-39(3)4)68(117)103-57(40(5)6)70(119)97-45(15-10-11-21-75)61(110)95-46(16-12-22-85-72(77)78)62(111)98-50(71(120)121)18-14-24-87-74(81)82)92-56(106)33-88-60(109)54(34-104)101-65(114)48(19-25-122-8)93-58(107)41(7)91-69(118)55(35-105)102-63(112)47(17-13-23-86-73(79)80)96-64(113)49(20-26-123-9)94-59(108)44(76)29-42-31-83-36-89-42/h31-32,36-41,44-55,57,104-105H,10-30,33-35,75-76H2,1-9H3,(H,83,89)(H,84,90)(H,88,109)(H,91,118)(H,92,106)(H,93,107)(H,94,108)(H,95,110)(H,96,113)(H,97,119)(H,98,111)(H,99,116)(H,100,115)(H,101,114)(H,102,112)(H,103,117)(H,120,121)(H4,77,78,85)(H4,79,80,86)(H4,81,82,87)/t41-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,57-/m0/s1
InChI key
YJAHUEAICBOBTC-CSVPVIMBSA-N
General description
SAMS Peptide trifluoroacetate salt is a peptide having a putative AMPK phosphorylation site (Ser568) of carbohydrate-responsive element-binding protein (ChREBP) and a peptide containing a cAMP-dependent protein kinase (PKA) phosphorylation site (Thr666).
Biochem/physiol Actions
SAMS Peptide is a synthetic substrate selective for AMP-activated protein kinase (AMPK). Its sequence is based on acetyl-CoA carboxylase, which is phosphorylated exclusively by the AMPK, but with serine (Ser)-79 replaced by alanine SAMS peptide is more specific for AMPK than acetyl-CoA carboxylase itself.
Substrate selecive for AMP-activated protein kinase (AMPK)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8701SML2319SML2962
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94.5% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)