Fortfahren mit
SML2319
TAT-Gap19 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
L-Tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-?-glutamyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-phenylalanyl-L-lysine trifluoroacetate salt, YGRKKRRQRRRKQIEIKKFK trifluoroacetate salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C119H212N46O26 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2703.25 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
TAT-Gap19 is a cell penetrant analog of a connexin 43 (Cx43) hemichannels selective blocker Gap19. TAT-Gap19 inhibits TAT-Gap19 in mice brain without affecting gap junction channels.
cell penetrant analog of a connexin 43 (Cx43) hemichannels selective blocker Gap19
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1426SML1472SML1051
form
lyophilized powder
form
powder
form
film
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)