Fortfahren mit
SML1442
(Z-LL)2 Ketone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Z-Leu-Leu-NHCH2)2CO, 1,3-Di-(N-Carboxybenzoyl-L-leucyl-L-leucyl)amino Acetone, 2,2′-(2-Oxo-1,3-propanediyl)bis[N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-L-leucinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H64N6O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
809.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 65,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(NCC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)OCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C43H64N6O9/c1-27(2)19-34(46-40(53)36(21-29(5)6)48-42(55)57-25-31-15-11-9-12-16-31)38(51)44-23-33(50)24-45-39(52)35(20-28(3)4)47-41(54)37(22-30(7)8)49-43(56)58-26-32-17-13-10-14-18-32/h9-18,27-30,34-37H,19-26H2,1-8H3,(H,44,51)(H,45,52)(H,46,53)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,56)/t34-,35-,36-,37-/m0/s1
InChI key
JTVCWQUNPMKMER-BQYLNSIHSA-N
Biochem/physiol Actions
(Z-LL)2 Ketone is a selective inhibitor of signal peptide peptidase (SPP) that inhibits processing of the p-Prl signal peptide (IC50 = ~ 50 nM) without affecting the activities of signal peptidases and other proteases such as lysosomal cathepsins and proteasomes.
(Z-LL)2 Ketone is a selective inhibitor of signal peptide peptidase (SPP).
(Z-LL)2 Ketone serves as an inverse γ-secretase modulator (iGSM) by changing processivity of γ-secretase cleavage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6185T7830A6060
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to light yellow
color
white
color
white to tan
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)