Fortfahren mit
SML1421
EPZ015666
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(3-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)-2-hydroxypropyl)-6-(oxetan-3-ylamino)pyrimidine-4-carboxamide, GSK3235025, YQ36286
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
€ 194,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 848,00
€ 720,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 194,65
Listenpreis€ 229,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)CNC(C3=CC(NC4COC4)=NC=N3)=O
InChI
1S/C20H25N5O3/c26-17(10-25-6-5-14-3-1-2-4-15(14)9-25)8-21-20(27)18-7-19(23-13-22-18)24-16-11-28-12-16/h1-4,7,13,16-17,26H,5-6,8-12H2,(H,21,27)(H,22,23,24)/t17-/m0/s1
InChI key
ZKXZLIFRWWKZRY-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
EPZ015666 (GSK3235025) is a protein arginine methyltransferase PRMT5 inhibitor with an IC50 value of of 22 nM in biochemical assays and no inhibition up to the maximum tested concentration of 50 μM against a panel of 20 other protein methyltransferases. Inhibition was uncompetitive with respect to SAM. EPZ015666 showed dose-dependent antitumor activity in multiple in vitro and in vivo mantle cell lymphoma (MCL) models with treatment of MCL cell lines leading to inhibition of SmD3 methylation and cell death.
EPZ015666 (GSK3235025) is a protein arginine methyltransferase PRMT5 inhibitor.
Other Notes
EPZ015666 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the EPZ015666 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0217SML0778SML0701
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)