Fortfahren mit
SML1359
CM037
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetic acid ethyl ester, A37, Ethyl 2-((4-oxo-3-(3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-3,4-dihydrobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCCC2)C(SCC(OCC)=O)=NC3=C1SC4=CC=CC=C43
InChI
1S/C21H25N3O3S2/c1-2-27-17(25)14-28-21-22-18-15-8-3-4-9-16(15)29-19(18)20(26)24(21)13-7-12-23-10-5-6-11-23/h3-4,8-9H,2,5-7,10-14H2,1H3
InChI key
SKDRHRAYBYQVNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1). CM037 binds to the aldehyde binding pocket of ALDH1A1.
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2904SML0929SML1915
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/L, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)