Fortfahren mit
SML1013
PRT4165
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3-Pyridinylmethylene)-1H-indene-1,3(2H)-dione; 2-(3-Pyridylmethylene)-1,3-indandione, NSC 600157
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
€ 86,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 86,70
Listenpreis€ 102,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=CC3=CN=CC=C3
InChI
1S/C15H9NO2/c17-14-11-5-1-2-6-12(11)15(18)13(14)8-10-4-3-7-16-9-10/h1-9H
InChI key
OMHZFEWYVFWVLI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro. PRT4165 inhibits the in vitro histone H2A E3 ubiquitin ligase activity of PRC1 components RING1, RNF2, and a BMI1/RNF2 complex. PRT4165 also inhibits DNA double-strand breaks induced ubiquitylation of histone H2AX.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1 (polycomb-repressive complex 1)-mediated histone H2A ubiquitylation in vivo and in vitro.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0186SML1728SML2679
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to gray
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)