Merck
SML1373
Angiotensin A trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
ARVYIHPF trifluoroacetate salt, Ala-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe trifluoroacetate salt, Ang A trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H71N13O10 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1002.17 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)CC(C=C4)=CC=C4O)=O)=O)=O)C
InChI
1S/C49H71N13O10/c1-6-28(4)40(46(69)58-36(24-32-25-53-26-55-32)47(70)62-21-11-15-38(62)44(67)59-37(48(71)72)23-30-12-8-7-9-13-30)61-43(66)35(22-31-16-18-33(63)19-17-31)57-45(68)39(27(2)3)60-42(65)34(56-41(64)29(5)50)14-10-20-54-49(51)52/h7-9,12-13,16-19,25-29,34-40,63H,6,10-11,14-15,20-24,50H2,1-5H3,(H,53,55)(H,56,64)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,67)(H,60,65)(H,61,66)(H,71,72)(H4,51,52,54)/t28-,29-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-/m0/s1
InChI key
CHCOFDZSJYMQMX-NOQNJSOHSA-N
Biochem/physiol Actions
Angiotensin A (Ang A) is an endogenous vasoconstrictor octapeptide. It is a derivative of angiotensin II (Ang II) that differs from Ang II in having alanine instead of aspartic acid as the first amino acid. Angiotensin A has similar affinity as Angiotensin II for AT1 and AT2 receptors with Ki values of 1.6 and 2.3 nM at AT1 and AT2 receptors.
Derivative of angiotensin II (Ang II) that differs from Ang II in having alanine instead of aspartic acid as the first amino acid; endogenous vasoconstrictor peptide.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML1373-25MG04061832900414
SML1373-5MG04061832900421