Fortfahren mit
SML2548
MS094
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[Methyl[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]amino]-ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
€ 107,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
€ 334,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,95
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CCO)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
InChI
1S/C17H24N2O2/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-18-10-15(17)12-19(3)8-9-20/h4-7,10-11,13,18,20H,8-9,12H2,1-3H3
InChI key
GNAKYUUZAXUXKB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive control probe for PRMT inhibitor MS023
MS094 i an inactive control probe for PRMT inhibitor MS023. MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) 1,3,4,6,and 8, which are responsible for asymmetric dimethylation of arginine residues. MS023 is active in cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1697SML2240SML0084
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
color
white to beige
color
white
color
white to beige
color
yellow-orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)