Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 521,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Treosulfan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -4.9 to -5.9°, c = 1 in acetone
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC(O)C(O)CO[S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
YCPOZVAOBBQLRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?