Fortfahren mit
1282718
USP
Fondaparinuxnatrium-Identifizierung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Fondaparinux Natrium, Fondaparin Natrium, Methyl O-2-desoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(14)-O-β-D-glucopyranuronosyl-(14)-O-2-desoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(14)-O-2-O-sulfo-α-L-idopyranuronosyl-(14)-2-desoxy-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosid-6-(hydrogensulfat) Natriumsalz, SR-90107A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
30 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 704,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H43N3O49S8 · 10Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1728.08
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 704,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fondaparinux
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[S](=O)(=O)[O-])O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N[S](=O)(=O)[O-])O)O)CO[S](=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])CO[S](=O)(
InChI
1S/C31H53N3O49S8.10Na/c1-69-27-9(33-85(48,49)50)13(37)17(6(74-27)3-71-88(57,58)59)76-31-22(83-91(66,67)68)16(40)21(24(81-31)26(43)44)79-29-10(34-86(51,52)53)19(82-90(63,64)65)18(7(75-29)4-72-89(60,61)62)77-30-15(39)14(38)20(23(80-30)25(41)42)78-28-8(32-84(45,46)47)12(36)11(35)5(73-28)2-70-87(54,55)56;;;;;;;;;;/h5-24,27-40H,2-4H2,1H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H,51,52,53)(H,54,55,56)(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,27+,28-,29-,30-,31-;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI key
XEKSTYNIJLDDAZ-JASSWCPGSA-D
General description
Fondaparinux sodium is a synthetic pentasaccharide that selectively inhibits Factor Xa via antithrombin III activation. It is used as an anticoagulant in the prevention and treatment of venous thromboembolism. The USP identification standard enables structural verification and analytical confirmation using NMR and chromatographic techniques.
The USP biologics carbohydrates category includes a variety of carbohydrate-based substances that are essential in the development and manufacturing of therapeutic products. These carbohydrates play crucial roles in biological processes and are often utilized as excipients, stabilizers, or active ingredients in pharmaceuticals. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of carbohydrate therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Biochem/physiol Actions
Fondaparinuxnatrium ist ein antithrombotischer Gerinnungshemmer, ein Faktor-Xa-Inhibitor.
Fondaparinuxnatrium ist ein antithrombotischer Gerinnungshemmer, ein Faktor-Xa-Inhibitor. Fondaparinuxnatrium ist chemisch mit Heparinen mit geringer Molekülmasse verwandt. Seine Pentasaccharidstruktur entspricht der Antithrombin III(ATIII)-Bindungsstelle von Heparin. Die Fondaparinuxnatriumbindung an dieser Stelle potenziert die natürliche Hemmwirkung von ATIII gegen Faktor Xa um einen Faktor von etwa 300, was zur Hemmung der Thrombinerzeugung führt.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
This product is part of the USP Biologics program.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128270716001211048233
Bacosid A3 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1048233
Bacosid A3
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)