Fortfahren mit
SML1225
Indisulam
≥98% (HPLC), carbonic anhydrase inibitor, powder
Synonym(e):
N-(3-chloro-1H-indol-7-yl)-4-sulfamoylbenzenesulfonamide, N1-(3-Chloro-1H-indol-7-yl)-1,4-benzenedisulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 570,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12ClN3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Indisulam, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CNC2=C1C=CC=C2NS(C3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H12ClN3O4S2/c15-12-8-17-14-11(12)2-1-3-13(14)18-24(21,22)10-6-4-9(5-7-10)23(16,19)20/h1-8,17-18H,(H2,16,19,20)
InChI key
SETFNECMODOHTO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Indisulam is a carbonic anhydrase inibitor and Antitumor CDK inhibitor.
Indisulam is a carbonic anhydrase inibitor and Antitumor CDK inhibitor. Indisulam targets the G1 phase of the cell cycle by depleting cyclin E. inducing p53 and p21, and inhibiting CDK2, causing a blockade in the G1/S transition.
Indisulam is synthetic sulfonamide compound. In vitro and in vivo studies point out that indisulam prevents retinoblastoma protein phosphorylation. Also, it inhibits cyclins A and B1 activity. Indisulam is known to promote apoptosis. Indisulam is a potent inhibitor of cellular dehydrogenases and thus, is likely to interfere with metabolic pathways such as malate-aspartate shuttle, glycolysis and gluconeogenesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)