Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 440,00 |
Über diesen Artikel
€ 147,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@@]2([C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O)CC4)C)CC3)(CC2)O)C)O
InChI
1S/C23H34O4/c1-20-8-5-17(24)13-15(20)3-4-19-18(20)6-9-21(2)22(25,10-11-23(19,21)26)16-7-12-27-14-16/h7,12,14-15,17-19,24-26H,3-6,8-11,13H2,1-2H3/t15-,17+,18+,19-,20+,21-,22+,23+/m1/s1
InChI key
AEAPORIZZWBIEX-DTBDINHYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to off-white | color white to tan | color white to light brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?