Fortfahren mit
SML1062
6-Aminophenanthridine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Amino-phenanthridine, 6AP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
FVCXJXKLDUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR).
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR). Apparently 6-Aminophenanthridine interacts with the ribosome domain V rRNA and the protein substrate. 6-Aminophenanthridine is an antiprion compound that promotes mammalian prion clearance.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0833SML0916SML1358
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)