Fortfahren mit
SML0990
JW651
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
€ 98,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18Cl2F6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,60
Listenpreis€ 116,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N3CCN(C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=O)CC3)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2F6N2O2/c22-15-5-1-13(2-6-15)17(14-3-7-16(23)8-4-14)30-9-11-31(12-10-30)19(32)33-18(20(24,25)26)21(27,28)29/h1-8,17-18H,9-12H2
InChI key
UPIHQFKOCOKGEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JW651 is a potent selective inhibitor of MAGL, the enzyme predominantly responsible for the degradation of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). JW651 inhibited mouse MAGL with an IC50 ~38 nM compared to 10,380 for ABHD6, a serine hydrolase that acts as an alternative hydrolase of 2-AG and >100,000 for FAAH, the hydrolase that degrades the endocannabinoid anandamide (AEA). JW651 was used as the MAGL inhibitor along with JW912, a fluorescent inihibitor of both MAGL and ABHD6.
JW651 is a potent selective inhibitor of MAGL; active in vivo.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1816SML1276SML1170
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)