Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,50 € 60,77 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 |
Über diesen Artikel
€ 60,77
Listenpreis€ 71,50Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +215 to +245°, c = 1 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)[C@H](C(OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)N2C([C@](/N=C/N3CCCCCC3)([H])[C@@]2([H])S1)=O
InChI
1S/C21H33N3O5S/c1-20(2,3)19(27)29-13-28-18(26)15-21(4,5)30-17-14(16(25)24(15)17)22-12-23-10-8-6-7-9-11-23/h12,14-15,17H,6-11,13H2,1-5H3/b22-12+/t14-,15+,17-/m1/s1
InChI key
NPGNOVNWUSPMDP-UTEPHESZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?