Fortfahren mit
SML0681
Febrifugine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-4(3H)-quinazolinone dihydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
€ 130,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 690,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N3O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.26
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 130,90
Listenpreis€ 154,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 10 to 15°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
off-white to gray-brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2N=CN1CC(C[C@@H]3[C@@H](O)CCCC3)=O.C
InChI
1S/C17H20N2O3.CH4/c20-13(9-12-5-1-4-8-16(12)21)10-19-11-18-15-7-3-2-6-14(15)17(19)22;/h2-3,6-7,11-12,16,21H,1,4-5,8-10H2;1H4/t12-,16+;/m1./s1
InChI key
SNTOTCUGCWLHEZ-KKJWGQAZSA-N
Biochem/physiol Actions
Febrifugine is an antimalarial, the active component of the Chinese herb Chang Shan. Recent studies indicate that its mechanism of action is as an inhibitor of prolyl-transfer RNA synthetase (ProRS).
Febrifugine is an antimalarial, the active component of the Chinese herb Chang Shan; inhibitor of prolyl-transfer RNA synthetase (ProRS).
Febrifugine dihydrochloride exhibits strong antimalarial activity against Plasmodium falciparum, the most insidious malaria causative agent. The adverse effects of febrifugine include diarrhoea, vomiting and liver toxicity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3055SML0604SML1148
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)