Fortfahren mit
SML0670
Leonurine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Guanidino-1-butanol syringate, 4-Guanidinobutyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, SCM-198
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
€ 395,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=NCCCCOC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)O)OC)N
InChI
1S/C14H21N3O5/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17)
InChI key
WNGSUWLDMZFYNZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Leonurine (SCM-198) is a natural product with antioxidant, anti-inflammatory, and cardioprotective activity being investigated for the treatment of cardiovascular disease and stroke. Leonurine suppresses inflammation and oxidative stress, decreasing a number of inflammatory factors, reducing cardiac Nox4 expression, ROS production, NF-KB activation, and plasma MMP-2 activity and increasing superoxide dismutase (SOD).
Leonurine is an antioxidant, anti-inflammatory cardioprotective agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1443SML2379SML2981
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)