Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 386,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13Br2ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C2N(NC(=C2)c3ccc(cc3)Br)C(=O)CCl
InChI key
PREWPJFURADJST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EN219 is a cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination. EN219 is shown to covalently interact with RNF114-C8 (IC50 = 470 nM), TUBB1-C201, HSPD1-C442, and HIST1H3A-C97. EN219 is a recruiter of the E3 ubiquitin ligase RNF114 that can be utilized for PROTAC applications.
cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?