Fortfahren mit
SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)N)N)c2c[s]cc2
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
InChI key
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
SC-514 has been used to study its effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced phosphorylation of NF-κB (nuclear factor-κB) p65 and p38 MAPK (mitogen-activated protein kinase).
Biochem/physiol Actions
SC-514 is a cell-permeable, potent and selective ATP competitive inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase-2 (IKK-2) that specifically blocks NF-?B-dependent gene expression. SC-514 exhibits anti-inflammatory properties.
SC-514 is a cell-permeable, potent and selective ATP competitive inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase-2 (IKK-2).
SC-514 is an amino-acetamide compound. It is selective for IKKβ with an IC50 value of 3−12 μM. SC-514 also inhibits cytokines such as interleukin-6 (IL-6) and IL-8, mediated by IKKβ. IKKβ is responsible for osteoclast survival, hence its inhibition affects osteogenesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1005SML1268SML1655
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)