Fortfahren mit
SML0549
JTV-519 hemifumarate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone hemifumarate, K201 hemifumarate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32N2O2S · .5C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc2SCCN(Cc2c1)C(=O)CCN3CCC(CC3)Cc4ccccc4.COc5ccc6SCCN(Cc6c5)C(=O)CCN7CCC(CC7)Cc8ccccc8
InChI
1S/2C25H32N2O2S.C4H4O4/c2*1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
MNAIJOCDPCXVEY-WXXKFALUSA-N
Biochem/physiol Actions
JTV-519 is a RYR2 antagonist.
JTV-519 is a potent inhibitor or the ryanodine receptor 2 (RYR2) blocker. RYR2 is a cardiac calcium channel that regulates calcium levels in the sarcoplasmic reticulum. JTV-519 stabilizes RYR2 in the closed state.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2541S7201B2185
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)