Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 380,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C(=O)NC(CCC)C)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP that repressed tumor growth and caused a fibrotic DPEX-like tumor phenotype in vivo. NSC405020 does not inhibit the catalytic activity of MMP-2.
NSC405020 is a PEX inhibitor targeting the PEX domain of MT1-MMP.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?