Fortfahren mit
SML0444
Pluripotin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-[7-(2,5-Dimethyl-2H-pyrazol-3-ylamino)-1-methyl-2-oxo-1,4-dihydro-2H-pyrimido[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-4-methylphenyl]-3-trifluoromethyl-benzamide, SC 1, SC-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
€ 147,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H25F3N8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 147,90
Listenpreis€ 174,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)N(Cc2cnc(Nc3cc(C)nn3C)nc12)c4cc(NC(=O)c5cccc(c5)C(F)(F)F)ccc4C
InChI
1S/C27H25F3N8O2/c1-15-8-9-20(32-24(39)17-6-5-7-19(11-17)27(28,29)30)12-21(15)38-14-18-13-31-25(34-23(18)36(3)26(38)40)33-22-10-16(2)35-37(22)4/h5-13H,14H2,1-4H3,(H,32,39)(H,31,33,34)
InChI key
NBZFRTJWEIHFPF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pluripotin is an activator of murine embryonic stem (ES) cell renewal; Dual RasGAP and ERK1 inhibitor.
Pluripotin is an activator of murine embryonic stem (ES) cell self-renewal. It appears that pluripotin mediates the activity by dual RasGAP and ERK1 inhibition.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1381SML2871PZ0380
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed), H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)