Fortfahren mit
SML0409
STF-083010
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
€ 103,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 483,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 103,70
Listenpreis€ 122,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow-green
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(/C=N/S(C2=CC=CS2)(=O)=O)C3=C(C=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
InChI key
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
Application
STF-083010 has been used:
  • in a study to investigate the potential anti-lipotoxic effect of nicotinamide and to elucidate underlying mechanism(s)
  • as IRE1a inhibitor to study its effect on NOS 2 expression and investigate the underlying mechanisms in proinflammatory gene expression in astrocytes
  • to block endogenous XBP1 cleavage for one hour prior to palmitate exposure in order to examine whether inositol?requiring enzyme 1α (IRE1α ) activation is implicated in palmitate cytotoxicity
Biochem/physiol Actions
STF-083010 is a potent inhibitor of IRE-1 mRNA splicing activity.
STF-083010 is a potent inhibitor of the ER transmembrane protein IRE1, which mediates the unfolded protein response. STF-083010 inhibits IRE1 endonuclease and mRNA splicing activity in response to endopasmic reticulum (ER) stress, but has no affect on the kinase activity of IRE1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2712S8825SML1887
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
light yellow to yellow-green
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)