Fortfahren mit
SML0396
Tafenoquine succinate
≥95% (HPLC), primaquine analog, powder
Synonym(e):
N-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine, SB-252263, WR 238605
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
€ 308,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28F3N3O3 · C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
581.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 89,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tafenoquine succinate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1
InChI
1S/C24H28F3N3O3.C4H6O4/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
CQBKFGJRAOXYIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tafenoquine is an antimalarial primaquine analog being investigated to treat and prevent Plasmodium vivax infections. It can eliminate both blood and liver stages of Plasmodium vivax. Tafenoquine has also been tested as a therapy for leishmaniasis.
Tafenoquine is an antimalarial.
Tafenoquine has been generally generated for oral administration and drug absorption increases when taken along with food. It is known to possess a longer half life.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1542SML2656T3955
TNP ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3955
TNP
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)