Fortfahren mit
SML0292
Gestoden
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-in-3-on, Gestinol, SHB 331, WL 70
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
262-145-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -175 to -195° (DCM)
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SIGSPDASOTUPFS-XUDSTZEESA-N
Biochem/physiol Actions
Gestoden ist ein synthetisches Progestin, das als Verhütungsmittel verwendet wird.
Gestoden ist ein synthetisches Progestin, das als Verhütungsmittel verwendet wird. Gestoden zeigt eine hohe Bindungsaffinität an den Progesteronrezeptor und bindet auch stark an Adrogen- und Glucocorticoid-Rezeptoren.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gestoden
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)