Fortfahren mit
SML0287
680C91
≥98% (HPLC), Tryptophan 2,3-dioxygenase inhibitor, powder
Synonym(e):
6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl)-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
€ 90,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,95
Listenpreis€ 107,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
680C91, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2c(\C=C\c3cccnc3)c[nH]c2c1
InChI
1S/C15H11FN2/c16-13-5-6-14-12(10-18-15(14)8-13)4-3-11-2-1-7-17-9-11/h1-10,18H/b4-3+
InChI key
YBSDQTBCNYWBMX-ONEGZZNKSA-N
Application
680C91 has been used:
  • as a tryptophan 2,3 dioxygenase (TDO) inhibitor to study its effects on the pigmentation in Doryteuthis pealeii embryos[1]
  • as a TDO inhibitor to study its effects on esophageal squamous cell carcinoma in xenograft tumor assay
  • as a tryptophan 2,3 dioxygenase 2 (TDO2) inhibitor to study its effects on toxic fragment formation in human embryonic kidney cells[2]
Biochem/physiol Actions
680C91 is a potent inhibitor of the enzyme tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), which directs the conversion of trypophan to kynurenin. Kynurenin has recently been identified as an endogenous lignd of the arylhydrocarbon receptor (AHR). TDO is highly expressed in glioma cells, and contributes to AHR-mediated glioma cell survival and suppression of anti-tumor immune responses.
680C91 is a potent inhibitor of the enzyme tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO).
680C91 shows no inhibitory effects against monoamine oxidase A and B, indoleamine 2,3-dioxygenase and serotonin (5-HT) uptake, and 5-HT1A,1D,2A, and 2C receptors.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0006PZ0101SML2710
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
light tan
color
white to beige
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)