Direkt zum Inhalt
Am 11. September, 20:00 Uhr bis 12. September, 0:00 Uhr  CST (12. September, 3:00 Uhr bis 7:00 Uhr MEZ) finden planmäßige Systemwartungsarbeiten statt, die sich auf einige Online- und Offline-Transaktionen auswirken werden. Darunter Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Auftragsstatus. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Merck
Fortfahren mit
SML0006
CK-666
≥98% (HPLC), powder, Arp2/3 comple inhibitor
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
2-Fluoro-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-benzamide, CK 666, CK-0944666
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17FN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CK-666, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3ccccc3F
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
InChI key
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Application
CK-666 may be used to study Arp2/3-mediated structural changes in cells.
Biochem/physiol Actions
CK-666 is a cell-permeable inhibitor of actin assembly mediated by actin-related protein Arp2/3 complex.
CK-666 binds to Arp2/3 complex, stabilizes the inactive state of the complex and prevents its movement into active conformation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
182515C7374C9124
description
≥98% (HPLC), powder
description
Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, CAS 442633-00-3, is a cell-permeable selective inhibitor of actin assembly mediated by actin-related protein Arp2/3 complex (IC50 = 4 uM in human).
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to tan
color
off-white
color
peach to light pink
color
white to light gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CK-666
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)