Fortfahren mit
SML0075
OBAA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-octadecyl)benzoylacrylic acid, 4-(4-octadecylphenyl)-4-oxo-2-Butenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
€ 124,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.65
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 124,95
Listenpreis€ 147,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C=CC(=O)c1ccc(cc1)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25-19-21-26(22-20-25)27(29)23-24-28(30)31/h19-24H,2-18H2,1H3,(H,30,31)
InChI key
ZBESASFHIWDSCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
OBAA may be used in PLA2-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
OBAA is a PLA2 inhibitor
OBAA is a phospholipase A2 inhibitor and prevents the melittin-induced influx of Ca+2 in trypanosomes.[1] It inhibits the generation of ROS when epithelial and endothelial cells are treated with cholic acid.[2]
OBAA is a potent inhibitor of phospholipases.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0497SML1782SML0094
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)