Fortfahren mit
SML0076
Zoniporide hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) inhibitor, powder
Synonym(e):
N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide hydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
€ 199,75
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 929,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N6O · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.35 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 199,75
Listenpreis€ 235,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zoniporide hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1cnn(-c2cccc3ncccc23)c1C4CC4
InChI
1S/C17H16N6O.ClH.H2O/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H;1H2
InChI key
UCIJUEGJEFJRMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zoniporide hydrochloride hydrate may be used in Na+/H+-mediated cell signaling studies.
Zoniporide hydrochloride hydrate has been used for the inhibition of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) in rat models. It has also been used in cytotoxicity assay and to study its effect on lymphocytic choriomeningitis virus multiplication.[1]
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1)
Zoniporide is a potent and selective inhibitor of Na+/H+ exchanger isoform 1 (NHE-1). IC50 = 59 nM at NHE-1, vs. 12,000 nM at NHE-2; Zoniporide inhibits NHE-1-dependent Na+ update with IC50 of 14 nM.
Zoniporide, a selective inhibitor of sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE-1) has cardioprotective effects against myocardial injuries and ischemic insults.[2] It inhibits the swelling human platelets and attenuates cardiac contractile dysfunction in rats.[3] Zoniporide might have neurotoxic effects as it causes peripheral sensory axonopathy.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3445A9736C3742
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)