Fortfahren mit
SMB00573
Zataroside B
≥90% (LC/MS-UV)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 282,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 282,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC2=C(C)C=C(O)C(C(C)C)=C2)[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O7/c1-7(2)9-5-11(8(3)4-10(9)18)22-16-15(21)14(20)13(19)12(6-17)23-16/h4-5,7,12-21H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
XFPSRAYOBUHKRV-IBEHDNSVSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00552SMB00574SMB00553
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)