Merck
SMB00565
Sigma-Aldrich
Zinniol
≥90% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)-1,2-benzenedimethanol
Größe auswählen
1 MG
€ 413,00
€ 413,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 413,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 413,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCOC1=CC(CO)=C(CO)C(OC)=C1C
InChI
1S/C15H22O4/c1-10(2)5-6-19-14-7-12(8-16)13(9-17)15(18-4)11(14)3/h5,7,16-17H,6,8-9H2,1-4H3
InChIKey
DUMQPTRUYCCSEZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Antitumor activity
Natural product derived from fungal source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Thuleau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(16), 5932-5935 (1988-08-01)
Zinniol [1,2-bis(hydroxymethyl)-3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)benzene], a toxin produced by fungi of the Alternaria group, causes symptoms in plants that resemble those induced by the fungi. The phytotoxin binds to carrot protoplasts and isolated membranes in a saturable and reversible manner. Receptor occupancy stimulates