Fortfahren mit
SMB00563
Kipukasin D
≥90% (LC/MS-UV)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 426,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.39
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 426,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1C)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)N(C(N3)=O)C=CC3=O)CO
InChI
1S/C19H22N2O9/c1-9-6-10(27-2)7-11(28-3)14(9)18(25)30-16-12(8-22)29-17(15(16)24)21-5-4-13(23)20-19(21)26/h4-7,12,15-17,22,24H,8H2,1-3H3,(H,20,23,26)/t12-,15-,16-,17-/m1/s1
InChI key
LQYPUZKOEZWGBX-BASLNEPJSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Biochem/physiol Actions
Antifungal and antibacterial activity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00564SMB00562SMB00566
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)