Fortfahren mit
SMB00522
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 420,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
InChI key
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural prodcut derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00539SMB00102SMB00518
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)