Fortfahren mit
SMB00528
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 746,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 746,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI key
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Typcially isolated from endophytic fungus
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00548SMB00544SMB00520
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)