Fortfahren mit
SMB00520
2-(2-Acetyl-3-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 663,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 663,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=CC(CC(O)=O)=C1C(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-6(12)11-7(4-10(14)15)3-8(16-2)5-9(11)13/h3,5,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
UYUOIPIOTPMHKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00521SMB00572SMB00517
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)