Fortfahren mit
SMB00461
Harmin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.71
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
206-443-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
InChI
1S/C13H12N2O.ClH/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13;/h3-7,15H,1-2H3;1H
InChI key
VNPLYCKZIUTKJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Harmine hydrochloride is an alkaloid found in Peganum harmala.
Biochem/physiol Actions
CNS stimulant.
Harmine hydrochloride has been considered for treatment of cancer and cerebral diseases and is a known CNS stimulant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3190PHL8970051330
Harmalin phyproof® Reference Substance
PHL89700
Harmalin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)