Fortfahren mit
SMB00428
Resibufogenin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Bufogenin, Recibufogenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@@]3(O[C@@H]3C[C@@H]2C4=COC(C=C4)=O)[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC1
InChI
1S/C24H32O4/c1-22-9-7-16(25)11-15(22)4-5-18-17(22)8-10-23(2)19(12-20-24(18,23)28-20)14-3-6-21(26)27-13-14/h3,6,13,15-20,25H,4-5,7-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
ATLJNLYIJOCWJE-CWMZOUAVSA-N
General description
Resibufogenin is isolated from the skin venom of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) known as Chan su in Traditional Chinese Medicine.
Biochem/physiol Actions
Resibufogenin is a specific sodium/potassium-ATPase protein (Na+/K+-ATPase) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89774B026142754
Resibufogenin phyproof® Reference Substance
PHL89774
Resibufogenin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
-
description
analytical standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resibufogenin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)