SMB00386
Teebaumöl
Synonym(e):
Teebaumöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Melaleuca alternifolia
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Lipid-Typ
oils
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C