Fortfahren mit
SMB00380
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-Episesamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 377,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 377,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
120-122 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
General description
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80564274399218235
(-)-Asarinin phyproof® Reference Substance
PHL80564
(-)-Asarinin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
description
90%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99%
assay
90%
form
powder
form
-
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
120-122 °C (lit.)
mp
-
mp
-64 °C (lit.)
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)